製品種目
BioReagent
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
solid
pKa
5.1
mp
≥250 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble (pH ≥ 5)
蛍光検出
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=C(Cl)C(=O)C=C3Oc4cc(O)c(Cl)cc24.OC(=O)c5ccc(C(O)=O)c(c5)C6=C7C=C(Cl)C(=O)C=C7Oc8cc(O)c(Cl)cc68
InChI
1S/2C21H10Cl2O7/c22-13-4-11-17(6-15(13)24)30-18-7-16(25)14(23)5-12(18)19(11)10-3-8(20(26)27)1-2-9(10)21(28)29;22-13-4-11-17(6-15(13)24)30-18-7-16(25)14(23)5-12(18)19(11)9-2-1-8(20(26)27)3-10(9)21(28)29/h2*1-7,24H,(H,26,27)(H,28,29)
InChI Key
WHFHRELKGQJJBQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21882-VAR-F:
21882-100MG-F:
21882-BULK-F:
21882-500MG-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.