アッセイ
≥89.5% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, 90%
mp
275 °C (dec.) (lit.)
λmax
492 nm
&ε; (減衰係数)
12134 at 284 nm in 0.1 M NaOH at 0.005 g/L
43060 at 239 nm in 0.1 M NaOH at 0.005 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI Key
BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
447293-BULK:
447293-VAR:
447293-5G:
447293-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック