安全性情報
211F-GS
Sigma-Aldrich
Endothelial Cell Growth Supplement without FBS (5ml)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
形状
liquid
品質水準
シェルフライフ
1 yr
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Added to Basal Medium to create Growth Medium
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
211F-GS:
試験成績書(COA)