製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (T)
形状
powder or crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
4.0-5.5 (25 °C, 1 M in H2O)
有効pH範囲
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.070
λ: 280 nm Amax: 0.040
SMILES記法
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChI Key
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14871-100G-F:
14871-500G-F:
14871-25G-F:
14871-VAR-F:
14871-BULK-F:
試験成績書(COA)