詳細
for research or for further manufacturing use
serum-free
無菌性
sterile
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
glucose: 6.0 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.8 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
アプリケーション
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14591-100Q3493:
14591C-PH:
14591C-20BAF:
14591C-500ML:4548173338958
14591-200B3493:
14591-1000M3493:
14591-500M:
14591C-20B:
14591-1000M:
14591C-200BAF:
14591C-BULK:
14591CPROC:
14591-20Q3493:
14591C-1BAF:
14591-50Q3493:
14591C-1000ML:4548173362281
14591-50B3493:
試験成績書(COA)