詳細
for research or for further manufacturing use
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
EX-CELL®
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
構成
HEPES: yes
phenol red: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
glucose: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
注意
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14326C-1B:
14326C-500ML:
14326C-200B:
14326C-PH:
14326C-1000ML:
14326CPROC:
14326C-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.