詳細
for research or for further manufacturing use
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.60 g/L
HEPES: 7.5 mM
glucose: 3.42 g/L
phenol red: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
注意
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14324-170Q3558:
14324-1B3558:
14324CPROC:
14324-9B4313:
14324-190B3558:
14324-.5B3558:
14324-20B3397:
14324-1000M:
14324C-500ML:
14324-1000M4285:
14324-180B3558:
14324-180Q3558:
14324-90Q3558:
14324C-1000ML:
14324-1000M3558:
14324C-BULK:
14324C-PH:
14324-90B3558:
この製品を見ている人はこちらもチェック