抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EP157, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (111R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (111R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (111R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (111R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (111R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (111R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (111R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (111R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (111R-18-RUO)
メーカー/製品名
Cell Marque®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
アイソタイプ
IgG
コントロール
hairy cell leukemia, spleen, tonsil
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
cytoplasmic
遺伝子情報
human ... ITGAX(3687)
詳細
品質
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
物理的形状
調製ノート
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
111R-15-RUO:
111R-16:
111R-14:
111R-18-RUO:
111R-14-RUO:
111R-11:
111R-17:
111R-12:
111R-15:
111R-18:
111R-16-RUO:
111R-13:
111R-17-RUO:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)