由来生物
fish fin
品質水準
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Koi carp fin cell line, koi herpesvirus isolation
細胞株の説明
The KF1 cell line was developed from Koi carp (Cyprinus carpio koi) fin.
DNAプロファイル
特記事項なし
培地
EMEM (EBSS) + 2 mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Fetal Bovine Serum (FBS). If a CO2 incubator is not available, 10 mM HEPES can be included.
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4, i.e., seeding at 2 x 104 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 25 °C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
10072801-1VL:
10072801-VAR:
10072801-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)