安全性情報
029-05
Sigma-Aldrich
Neuron Coating Solution II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
フォーム
liquid
品質水準
シェルフライフ
1 yr
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Use for coating cell cultureware for select neurons, including RDGRN and HBN.
品質
Each lot was tested for sterility, ability to plate neuronal cells.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
029-05:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)