安全性情報
027-05
Sigma-Aldrich
Neuron Coating Solution (5 ML)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
形状
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Thaw Neuron Coating Solution at room temperature. Pipette a sufficient amount of the Neuron Coating Solution to culture ware to cover the entire culture surface. Incubate the culture ware at 37oC for at least one hour or overnight.
Aspirate the Neuron Coating Solution from the culture ware. Rinse the culture surface twice with sterile PBS prior to use to remove unbound Neuron Coating Solution.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
027-05:
試験成績書(COA)