Merck
01632
Sigma-Aldrich
Atto 520-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
別名:
Biotin-Atto 520
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H53ClN6O8S
分子量:
777.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
eCl@ss:
34058011
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
溶解性
DMF: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV吸収
λ: 522-528 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]\CC)\C(C)=CC3=C(CCC(=O)NCCCCCNC(=O)CCCCC4SCC5NC(=O)NC45)c2cc1C
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]\CC)\C(C)=CC3=C(CCC(=O)NCCCCCNC(=O)CCCCC4SCC5NC(=O)NC45)c2cc1C
InChI
1S/C37H52N6O4S.ClHO4/c1-5-38-28-20-31-26(18-23(28)3)25(27-19-24(4)29(39-6-2)21-32(27)47-31)14-15-35(45)41-17-11-7-10-16-40-34(44)13-9-8-12-33-36-30(22-48-33)42-37(46)43-36;2-1(3,4)5/h18-21,30,33,36,38H,5-17,22H2,1-4H3,(H,40,44)(H,41,45)(H2,42,43,46);(H,2,3,4,5)/b39-29-;
InChI Key
OCYRRKMPTKPPHX-QITHAKLPSA-N
アプリケーション
Atto 520は、分子吸光係数(110.000)と量子収量(0.90)が高く、ストークスシフトが十分な(最大励起波長 520 nm、最大蛍光波長 542 nm)蛍光標識です。他の多くの色素で輝度と再現性を制約するシス・トランス異性化をほとんど示しません。三重項生成率がわずかであるため、単分子検出法に適しています。ストレプトアビジン、 アビジン、ExtrAvidinコンジュゲートなどを同定する、ELISAや免疫組織化学、インサイツハイブリダイゼーション、フロ-サイトメトリーなどの用途に利用できます。特異的リガンド-レセプター相互作用によりストレプトアビジンでコーティングした電磁ビーズに、Atto 520蛍光標識ビオチンを結合させることができます。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
01632-BULK-F:
01632-VAR-F:
01632-1MG-BULK-F:
01632-1MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manoj Kumbhakar et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 10(4), 629-633 (2009-01-30)
Complex dynamics of combined long-range fluorescence resonance energy transfer (FRET) and short-range electron transfer (ET) processes in a single double-stranded DNA (dsDNA) molecule (see figure) reveals that FRET remains almost unaltered in the presence of ET. Present systems also demonstrate
Vladimir Mekler et al.
The Journal of biological chemistry, 286(1), 270-279 (2010-10-19)
Promoter recognition by RNA polymerase is a key point in gene expression and a target of regulation. Bacterial RNA polymerase binds promoters in the form of the holoenzyme, with the σ specificity subunit being primarily responsible for promoter recognition. Free
Hee-Jin Jeong et al.
Biosensors & bioelectronics, 40(1), 17-23 (2012-07-17)
Protein phosphorylation is a key event in intracellular signal transduction, and fluorescent biosensor for the specific phosphorylation event in a target protein is considered highly useful as a tool of cellular biology and drug screening. Vimentin, the most abundant intermediate
Siddharth Nanguneri et al.
PloS one, 7(5), e38098-e38098 (2012-06-05)
Three-dimensional fluorescence imaging of thick tissue samples with near-molecular resolution remains a fundamental challenge in the life sciences. To tackle this, we developed tomoSTORM, an approach combining single-molecule localization-based super-resolution microscopy with array tomography of structurally intact brain tissue. Consecutive
Christopher A Teske et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(28), 13811-13817 (2006-07-21)
Confocal laser scanning microscopy (CLSM) is being increasingly used for observing protein uptake in porous chromatography resins. Recent CLSM studies have revealed the possible existence of a nondiffusive protein transport mechanism. Observing protein uptake with CLSM requires labeling the protein