安全性情報
01383
Sigma-Aldrich
UV-VIS detectable IEF Marker solution 溶液
pI 3.9, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
無菌性
0.45 μm filtered
濃度
1 mg/mL in 10 mM NaOH
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HPCEやIEFゲルのIEFマーカーに適しています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
01383-BULK:
01383-VAR:
01383-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)