蒸気密度
<0.01 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
pH
5-8 (50 g/L)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸マグネシウム七水和物は、硫酸マグネシウムの水和塩です。無水状態で吸湿性です。親水性添加物として、また有機合成の触媒として使用できます。
アプリケーション
硫酸マグネシウム七水和物は、フェナジンおよびキノキサリン誘導体を形成するo-フェニレンジアミンと1,2-ジカルボニル化合物との縮合反応の触媒として使用できます。また、トリ/テトラ置換イミダゾールを合成するインジウム(III)トリフラートとともに触媒として使用できます。
硫酸マグネシウム七水和物は以下の用途に使用されます:
- 室温でのo-フェニレンジアミンと1,2-ジカルボニル化合物の縮合の有効な触媒として。
- 広範囲の芳香族アルデヒド、ベンジル、脂肪族および芳香族第一アミンと酢酸アンモニウムからのトリ/テトラ置換イミダゾール合成における触媒として。
- ホウ酸ナトリウム十水和物との相互作用によるさまざまな組成の非晶質ホウ酸マグネシウムの調製
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
M1880-VAR:
2540030:
M1880-BULK:
M1880-500G:4548173202174
2013040:
M1880-H:
M1880-1KG:4548173202167
M1880-5KG:4548173202181
この製品を見ている人はこちらもチェック
New conditions for the effective synthesis of tri and tetrasubstituted imidazoles catalysed by recyclable indium (III) triflate and magnesium sulfate heptahydrate.
J. Chem. Res. (M), 38(1), 41-45 (2014)
A facile synthesis of phenazine and quinoxaline (new 1,4-benzo diazine) derivatives using magnesium sulfate heptahydrate as a catalyst.
J. Serb. Chem. Soc., 76(9), 1191-1198 (2011)
Size-dependent growth of magnesium sulfate heptahydrate.
Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 20(1), 71-76 (1981)
Pediatrics, 132(6), e1634-e1641 (2013-11-28)
Vaso-occlusive episodes (VOEs) are the most common complication of sickle cell disease in children. Treatment with magnesium seems to improve cellular hydration and may result in reduced vaso-occlusion. This study aimed to determine if intravenous (IV) magnesium sulfate (MgSO4) reduces
Obstetrics and gynecology, 121(2 Pt 1), 235-240 (2013-01-25)
Clinical trials support the efficacy and safety of magnesium sulfate for cerebral palsy prevention. We evaluated the implementation of a clinical protocol for the use of magnesium for cerebral palsy prevention in our large women's hospital, focusing on uptake, indications
プロトコル
Enzymatic Assay and ATP Sensitivity Test of Luciferase
Enzymatic Assay of 5’-Nucleotidase