蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
形状
untreated, granular
自己発火温度
842 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
抵抗性
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
粒径
≤5 mm
mp
3550 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
未処理、粒状、≤5 mmの活性炭(AC)は、その豊富さ、費用対効果、および環境的に安全な性質により、主にさまざまな用途に使用されている炭素質材料です。エネルギー機器の製造に使用できます。
アプリケーション
ACは、スーパーキャパシター、2層コンデンサー、リチウムイオン電池、および燃料電池を生成する際の電極材料として使用できます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C2764-BULK:
C2764-500G:
C2764-VAR:
C2764-2.5KG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Proton transfer reaction-mass spectrometry as a rapid inline tool for filter efficiency of activated charcoal in support of the development of Solid Oxide Fuel Cells fueled with biogas
Fuel Processing Technology, 130(12), 78-86 (2015)
Supercapacitors from activated carbon derived from banana fibers
The Journal of Physical Chemistry C, 111(20), 7527-7531 (2007)
Fabrication of textile fabric counter electrodes using activated charcoal doped multi walled carbon nanotube hybrids for dye sensitized solar cells
Journal of Material Chemistry A, 4(4), 1495-1505 (2016)
Activated Carbon, Harry Marsh null
Performance studies of activated charcoal based electrical double layer capacitors with ionic liquid gel polymer electrolytes
Energy & Fuels, 24(12), 6644-6652 (2010)