Merck
83379
Sigma-Aldrich
Mercury(II) iodide red
puriss. p.a., ACS reagent, red, ≥99.0% (RT)
別名:
Mercuric iodide red
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HgI2
CAS番号:
分子量:
454.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (RT)
フォーム
powder
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg+: ≤1000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
I[Hg]I
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mercury(II) iodide red (HgI2) is formed during iodometric analysis.
アプリケーション
Mercury(II) iodide may be used in the preparation of mercury(II) acetate and di­iodo­bis(1-methyl-1,3-imidazolium-2-thiol­ato-S)­mercury(II).
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83379-10G:4548173180755
83379-250G:4548173180762
83379-BULK:
83379-50G:4548173180779
83379-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diiodobis (1-methyl-1, 3-imidazolium-2-thiolato-S) mercury (II).
Pavlovic G, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 56(7), 801-803 (2000)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 637-637 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 542-542 (1994)
K Bock et al.
Acta chemica Scandinavica. Series B: Organic chemistry and biochemistry, 37(9), 775-783 (1983-01-01)
The disaccharide 4-O-alpha-D-mannopyranosyl-alpha-L-rhamnopyranose and the trisaccharide 2-O-alpha-D-galactopyranosyl-4-O-beta-D-mannopyranosyl-alpha-L-rhamno pyranose determinants, which are analogs of the repeating unit of Salmonella sero-group A, B and D, have been synthesized using mercury(II) iodide as a catalyst in the glycosylation reaction. The reducing end of
[Gonadotoxic action of mercury diiodide in chronic inhalational exposure].
A B Ermachenko
Gigiena i sanitariia, (11)(11), 72-73 (1982-11-01)