グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
crystals
品質
crystallized
pH
9.0-9.3 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
water: soluble 35.8 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
fluoride (F-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
71650-250G:
71650-BULK:
71650-6X1KG:
71650-1KG:
71650-VAR:
71650-VAR-D:
試験成績書(COA)