Merck
676810
Sigma-Aldrich
酢酸エチル
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
EtOAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC2H5
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
グレード
ACS reagent
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(for analytical testing)
不純物
H2SO4, passes test
≤0.0009 meq/g Titr. acid
≤0.2% water
蒸発残留物質
≤0.003%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
676810-4L:4548173915074
676810-1L:4548173915067
676810-BULK:
676810-4X4L:4548173915081
676810-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
酢酸エチル analytical standard
Supelco
58958
酢酸エチル
酢酸エチル Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1481
酢酸エチル
酢酸エチル for extraction, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09623
酢酸エチル
酢酸エチル for extraction, EMPLURA®, for preparative purposes
Supelco
8.22277
酢酸エチル
Manganese oxide OMS-2 as an effective catalyst for total oxidation of ethyl acetate.
Gandhe AR, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 72(1), 129-135 (2007)
Investigation of ethyl acetate reactive distillation process.
Kenig EY, et al.
Chemical Engineering Science, 56(21), 6185-6193 (2001)
Catalytic Acetylation Amines with Ethyl Acetate.
Camacho-Camacho C, et al.
Main Group Metal Chemistry, 31(1-2), 13-20 (2008)
Christer Jansson et al.
Journal of chromatography. A, 1023(1), 93-104 (2004-02-06)
A new multi-residue method for determination of pesticide residues in a wide variety of fruit and vegetables, using the National Food Administration (NFA) ethyl acetate extraction and determination by means of LC-MS/MS, is presented. The method includes pesticides normally detected
Anatase thin films on glass from the chemical vapor deposition of titanium (IV) chloride and ethyl acetate.
O'Neill SA, et al.
Chemistry of Materials, 15(1), 46-50 (2003)