グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.8% (dried material, RT)
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
臭素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60085-250G:
60085-1KG:
60085-50G:
60085-VAR:
60085-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック