Merck
516813
Sigma-Aldrich
過酸化水素 溶液
50 wt. % in H2O, stabilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O2
CAS番号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
suitable for EPA 200.7
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
48-52% H2O2 basis (by KMnO4, titration)
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
濃度
50 wt. % in H2O
mp
−40 °C
密度
1.197 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、50%過酸化水素水溶液です。過酸化水素は、より一般的には環境に優しい酸化剤として使用されています。これは、高い活性酸素含有量を有し、副生成物が水であるため、他の酸化剤のさらに優れた代替品です。
アプリケーション
過酸化水素溶液は、以下の反応の酸化剤として使用される場合があります:
  • 均一な金属触媒の存在下でのアルケンのエポキシ化。
  • 金属触媒の存在下での酸化的ハロゲン化。
  • ポリマー固定化触媒の存在下でのスルフィドのスルホキシドおよびスルホンへの酸化。
その他情報
自開発の無機スズ系安定剤を含有
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第6類:酸化性液体
過酸化水素
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
516813-4L:4548173164892
516813-BULK:
516813-VAR:
516813-500ML:4548173164908
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oxidative halogenation with ?green? oxidants: oxygen and hydrogen peroxide.
Podgorsek A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 48(45), 8424-8450 (2009)
Recent developments on the epoxidation of alkenes using hydrogen peroxide as an oxidant.
Grigoropoulou G, et al.
Green Chemistry, 5(1), 1-7 (2003)
Efficient and selective hydrogen peroxide-mediated oxidation of sulfides in batch and segmented and continuous flow using a peroxometalate-based polymer immobilised ionic liquid phase catalyst.
Doherty S, et al.
Green Chemistry, 17(3), 1559-1571 (2015)
Shoichi Iriguchi et al.
Blood, 125(2), 370-382 (2014-10-29)
Although overexpression of T-bet, a master transcription factor in type-1 helper T lymphocytes, has been reported in several hematologic and immune diseases, its role in their pathogenesis is not fully understood. In the present study, we used transgenic model mice
Osamu Sakai et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(1), 538-543 (2015-01-13)
The purpose of the present study was to investigate the role of glutathione peroxidase 4 (GPx4) in conjunctival epithelial cells. An immortalized human conjunctival epithelial cell line was used. Cells were transfected with catalase, GPx1, GPx4, SOD1, SOD2, or control