グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water
≤0.1% 2-methyl-1-propanol (GC)
≤0.1% ethanol (GC)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.1% methyl acetate (GC)
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
n20/D 1.372
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CCOC(C)=O
フォーマット
neat
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propan-1-ol
- 16-((3-((2-cyanobenzo[d]thiazol-6-yloxy)carbonyloxy)propyl)disulfanyl)hexadecanoic acid
- (S)-2-(6-((3-((15-carboxypentadecyl)disulfanyl)propoxy)carbonyloxy)benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- (S)-2-(6-((3-((15-carboxypentadecyl)disulfanyl)propoxy)carbonyloxy)-benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
- methyl 16-((3-((2-cyanobenzo[d]thiazol-6-yloxy)carbonyloxy)propyl)disulfanyl)hexadecanoate
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45760-VAR-F:
45760-25L-F-C:
45760-4X25ML-F:4548173267524
45760-5L-RC:
45760-BULK-F-C:
45760-1L-F:
45760-BULK-F:
45760-2.5L-F-C:
45760-VAR-F-D:
45760-30L-F-RC:
45760-5L-F:
45760-6X1L-F:4548173267531
45760-25L-F:
45760-25ML-F:
45760-2.5L-F:
45760-4X2.5L-F:4548173267517
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック