グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
powder, crystals or granules
不純物
≤0.01% insolubles
≤2.0% Li2CO3
pH
12 (0.4 g/L)
溶解性
water: soluble 216 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤20 ppm (by ICP-OES)
保管温度
room temp
SMILES記法
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
以下の合成に使用することができます:
- チタン酸リチウム(Li4Ti5O12)異種ナノ構造。
- 酸化スズ-炭素(SnO2/C)ナノコンポジット。
- 酸化亜鉛(ZnO)ナノワイヤアレイ。
- 二ホウ酸リチウムゲルフィルム。
- 多孔質層状コバルト酸リチウム(LiCoO2)フィルム。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402974-BULK:
402974-VAR:
402974-2KG:4548173940168
402974-6X500G:
402974-4X2KG:
402974-25G:4548173940151
402974-VAR-D:
402974-500G:4548173940175
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.