Merck
366374
Sigma-Aldrich
塩化亜鉛 溶液
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnCl2
CAS番号:
分子量:
136.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
濃度
0.5 M in THF
470-600 mmol/L (silver nitrate titration)
密度
0.948 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Zn]Cl
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化亜鉛溶液は、THFに溶解した塩化亜鉛を含む無色の液体です。本化合物の合成が報告されています。
アプリケーション
塩化亜鉛溶液は、フェロセニルアレンの合成に使用されました。
本化合物は、グリニャール化合物との反応によるin situ有機ジンケート試薬の生成および固相ペプチド合成用樹脂のクロロメチル化の触媒に使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
366374-BULK:
366374-100ML:4548173140469
366374-VAR:
366374-800ML:4548173140476
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zinc chloride-catalyzed chloromethylation of resins for solid phase peptide synthesis.
Feinberg RS and Merrifield RB.
Tetrahedron, 30(17), 3209-3212 (1974)
Versatile palladium (II)-catalyzed Negishi coupling reactions with functionalized conjugated alkenyl chlorides.
Peyrat JF, et al.
Tetrahedron Letters, 44(35), 6703-6707 (2003)
Thin-layer electrochemistry of ferrocenylbenzene derivatives: Intramolecular electronic communication.
Wang MCP, et al.
Electrochimica Acta, 53(26), 7720-7725 (2008)
Michele K Sankako et al.
Pharmacological reports : PR, 64(6), 1537-1546 (2013-02-15)
The aim of this study was to evaluate the changes in testicular function of rats due to cigarette smoke exposure and the possible mechanism by which zinc protects against these alterations. Male Wistar rats (60 days old) were randomly divided
Hai-Long Jiang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(36), 14690-14693 (2012-08-22)
Reactions of ZrCl(4) and single or mixed linear dicarboxylic acids bearing methyl or azide groups lead to highly stable isoreticular metal-organic frameworks (MOFs) with content-tunable, accessible, reactive azide groups inside the large pores. These Zr-based MOFs offer an ideal platform