Merck
34958
Sigma-Aldrich
1-クロロブタン
suitable for HPLC, ≥99.8%
別名:
ブチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3Cl
CAS番号:
分子量:
92.57
Beilstein:
1730909
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
アッセイ:
≥99.8%
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
77-78 °C (lit.)
蒸気圧:
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
蒸気密度
3.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
860 °F
expl. lim.
10.1 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
透過率
230 nm, ≥65%
240 nm, ≥95%
250 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
77-78 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
密度
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-クロロブタンはハロゲン化アルキルです。200~350°Cでナノ結晶性MgOと反応し、脱塩化水素によってブタン異性体とMgCl2を産生します。
アプリケーション
1-クロロブタンは、イオン液体、1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム硫酸水素塩([Bmim]+[HSO4]-)および1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムりん酸二水素塩([Bmim]+[H2PO4]-)の合成に使用できます。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34958-VAR:
34958-1L:
34958-4X2L:
34958-2.5L:
34958-2L:
34958-100ML:
34958-BULK:
34958-4L:
34958-4X4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mannich reaction using acidic ionic liquids as catalysts and solvents.
Zhao G, et al.
Green Chemistry, 6(2), 75-77 (2004)
Changes in texture and catalytic activity of nanocrystalline MgO during its transformation to MgCl2 in the reaction with 1-chlorobutane.
Fenelonov VB, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(18), 3937-3941 (2001)
Antonio García Martínez et al.
The Journal of organic chemistry, 70(25), 10238-10246 (2005-12-06)
[structure: see text] The activation energy in the gas phase (deltaE(double dagger)) and the free energy of activation (deltaG(double dagger)) in water solution for the hydrolysis of the monohydrates of methyl chloride (MeCl), tert-butyl chloride (t-BuCl), and 1-adamantyl chloride (AdCl)
Benjamin Erable et al.
Biotechnology and bioengineering, 86(1), 47-54 (2004-03-10)
Biofiltration of air polluted by volatile organic compounds is now recognized by the industrial and research communities as an effective and viable alternative to standard environmental technologies. Whereas many studies have focused on solid/liquid/gas biofilters, there have been fewer reports
D E Moody et al.
Journal of analytical toxicology, 19(6), 343-351 (1995-10-01)
l-alpha-Acetylmethadol (LAAM) is approved as a substitute for methadone for the treatment of opiate addiction. Analytical methods are needed to quantitate LAAM and its two psychoactive metabolites, norLAAM and dinorLAAM, to support pharmacokinetic and other studies. We developed a gas