蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
97.5 mmHg ( 20 °C)
タイプ
for protein sequencing
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
不純物
<0.05% water
蒸発残留物質
<0.005%
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 10 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- タンパク質同定のための質量分析。
- 一臭素化イソオキサゾールおよびピラゾールを合成するためのN-ブロモスクシンイミドを用いたイソオキサゾールおよびピラゾールのマイクロ波照射臭素化
- ルイス酸触媒による2-(2-アリールエチニル)ヘテロアリールエステルの複素環ラクトンへの6-endo-digcyclization。
- 対応するナノ繊維膜を調製するための酢酸セルロースのエレクトロスピニング。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
299537-25G:
299537-50ML:
299537-500G:
299537-2L:
299537-5KG:
299537-BULK:
299537-100G:
299537-VAR:
299537-50G:
QR-047-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations