Merck
342688
Sigma-Aldrich
酸化アルミニウム
fused, powder, primarily α-phase, -325 mesh
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS番号:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
品質水準
フォーム
fused
powder
粒径
-325 mesh
mp
2040 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
342688-VAR:
342688-1KG:4548173353227
342688-100G:4548173353210
342688-BULK:
342688-VAR-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Characterization of thermal conductivity of SiO2-Al2O3-Y2O3 glasses.
Samal S, et al.
Thermochimica Acta, 604, 1-6 (2015)
Dehydration of 2-butanol by a sulfated zirconia/γ-alumina mixed metal oxide catalyst inside a gas chromatograph injection port.
Skrdla PJ and Lindemann C.
Applied Catalysis A: General, 246(2), 227-235 (2003)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are