フォーム
nanowires
直径× L
2-6 nm × 200-400 nm
mp
2040 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Self-Assembly of Ionic Superdiscs in Nanopores.:この研究では、酸化アルミニウムで促進されるナノポア内のイオン性スーパーディスクの自己組織化について探索し、エネルギー貯蔵および変換技術に役立つ、高度に整列したナノ構造の新しい作成手段を提供しています(Li et al., 2024)。
- Improved Fog Collection on a Hybrid Surface with Acylated Cellulose Coating.:動作安定性および効率の向上のためのバッテリーおよびエネルギーシステムの水分管理に適用可能な手法である、霧収集を促進するハイブリッド表面の開発における酸化アルミニウムの用途を示しています(Zhan et al., 2024)。
- Alumina - Stabilized SEI and CEI in Potassium Metal Batteries.:この研究では、次世代バッテリーの寿命および性能の向上に不可欠な、カリウム金属電池の固体電解質界面(SEI)層およびカソード-電解質界面(CEI)層の安定感における酸化アルミニウムの役割を強調しています(Liu et al., 2024)。
- 3D-Printed Carbon Nanoneedle Electrodes for Dopamine Detection in Drosophila.:3Dプリントされたカーボンナノニードル電極に酸化アルミニウムを使用することで、神経化学物質検出の感度および特異性の大幅な向上を提供しており、バイオセンサーおよび医療デバイス向けのバッテリー技術に適用可能です(Shao et al., 2024)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
551643-BULK:
551643-50G:4548173944166
551643-VAR:
551643-10G:4548173944159
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.