安全性情報
914681
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide milled nanofibers alpha alumina
別名:
Al2O3, Nanofibrous inorganic powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
詳細
Thermal Conductivity 30 Wm-1K-1
品質水準
フォーム
nanofiber
powder (fluffy)
ファイバー径× L
300-900 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
表面積
30-50 m2/g
white
一次結晶子サイズ
(alpha)
導電率
<10^-16 S/cm (Electrical)
mp
2072 °C
SMILES記法
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
InChI Key
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Alpha alumina nanofibers has applications in as an abrasive, advanced ceraminc material, electrical components, electrical insulator, thermal conductor, and as nanocomposities.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
914681-5G:4548173370767
914681-BULK:
914681-VAR:
914681-10G:4548173370750
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)