グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99.8% (calc. to the dried substance)
形状
coarse powder
不純物
residual solvents, complies
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.003% total S (as SO4)
≤0.01% in water insoluble matters
損失
≤0.5% loss on drying, 300 °C
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31432-5KG-R:
31432-1KG-R:
31432-6X500G-R:
31432-VAR-R:
31432-4X5KG-R:
31432-RSAMPLE-R:
31432-250G-R:
31432-25KG-H:
31432-50KG-R:
31432-25KG-R:
31432-2.5KG-R:
31432-500G-R:
31432-6X1KG-R:
31432-6X2.5KG-R:
31432-BULK-R:
試験成績書(COA)