蒸気圧
20 mmHg ( 25 °C)
品質水準
フォーム
liquid
組成
acetic acid, 40-45%
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
29.0-35% (by sodium thiosulfate, titration)
32 wt. % in dilute acetic acid
不純物
<6.0% hydrogen peroxide
屈折率
n20/D 1.3876
pH
<1
密度
1.13 g/mL at 25 °C
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
InChI Key
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Easily synthesized
- Environmentally benign reagent
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
132.8 °F
引火点(℃)
56 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
269336-5ML:
269336-BULK:
269336-VAR:
269336-500ML:
269336-100ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)