Merck
249866
Sigma-Aldrich
塩化チタン(IV) 溶液
1.0 M in methylene chloride
別名:
四塩化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiCl4
CAS番号:
分子量:
189.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
フォーム:
liquid
蒸気圧
24.09 psi ( 55 °C)
6.93 psi ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
濃度
0.95-1.10 M NaOH (titration)
1.0 M in methylene chloride
密度
1.365 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化チタン(IV)は、アリルアルデヒドのメチルビニルケトンとのベイリス・ヒルマン反応で沈殿します。pH範囲が2.5~6.0のTiCl4の中性溶液(塩基として酸化マグネシウムを添加して調製)は、ナノサイズの二酸化チタンの合成で使用されます。
アプリケーション
ブーボー反応を介した対応するα,α-ジメチルアミンへの変換を向上するためにピロリジンを活性化します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
249866-100ML:4548173229904
249866-BULK:
249866-4X100ML:4548173370705
249866-VAR:
249866-PZ:
249866-VAR-D:
249866-800ML:4548173229911
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Precipitation of nanosized titanium dioxide from aqueous titanium (IV) chloride solutions by neutralization with MgO.
Li Y and Demopoulos GP.
Hydrometallurgy, 90(1), 26-33 (2008)
Denton, S.M. Wood, A.
Synlett, 55-55 (1999)
Soji Shimizu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(16), 1621-1623 (2013-01-23)
Pyrrolopyrrole aza-BODIPY analogues were synthesized from diketopyrrolopyrrole and heteroaromatic amines in the presence of titanium tetrachloride. These novel compounds exhibit intense absorption in the visible region and strong emission with high fluorescence quantum yields greater than 0.8.
Kun Wang et al.
The oncologist, 20(3), 263-269 (2015-02-07)
The TERT promoter and FGFR3 gene mutations are two of the most common genetic events in urothelial bladder cancer (UBC), and these mutation assays in patient urine have been shown to be promising biomarkers for UBC diagnosis and surveillance. These
Charles Dylan Turner et al.
Organic letters, 14(18), 4970-4973 (2012-09-08)
The Ti(IV)-catalyzed Ugi condensation of α-amino acids with electron-rich aromatic aldehydes performs adequately even with sterically demanding α-amino carboxylate salts. The reaction occurs diastereoselectively, in some cases with virtually complete diastereoselectivity. A stereochemical rationale for the reaction is proposed.