Merck
24229
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.7% (GC), suitable for immunofluorescence, meets analytical specification of Ph Eur
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
eCl@ss:
39020101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
アッセイ:
≥99.7% (GC)
テクニック:
immunofluorescence: suitable
bp:
64.7 °C (lit.)
蒸気圧:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
製品名
メタノール, puriss., meets analytical specification of Ph Eur, ≥99.7% (GC)
蒸気密度
1.11 (vs air)
品質水準
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.7% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
品質
meets analytical specification of Ph Eur
expl. lim.
36 %
テクニック
immunofluorescence: suitable
不純物
impurities A, complies (GC)
reducing substances, complies
related substances, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.0002% benzene
≤0.0003% free alkali (as NH3)
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.003% free acid (as HCOOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.328-1.330
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791-0.793 g/mL at 20 °C
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤1 mg/kg
適合性
complies for UV absorption
complies for appearance
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methanol is an alcohol. Its conversion to C2-C10 hydrocarbons by employing a new class of shape-selective zeolites has been reported. Its oxidation on Ru-Pt catalyst system by ruthenium ad-atoms has been proposed.
アプリケーション
Methanol was used in the following studies:
  • Colony forming unit-fibroblast assay of bone marrow mononuclear cells.
  • As solvent for the preparation of extracts of hyphae of Aspergillus for the estimation of gliotoxin by reversed phase-HPLC.
  • Immunofluorescence studies.
包装
この製品は、ガラスボトル包装でも提供しています。
その他情報
The article number 24229-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 24229-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24229-10L-R:4548173233543
24229-160KG-R:4548173233574
24229-4X2.5L-GL-R:4548173233642
24229-20KG-R:4548173233611
24229-BULK-R:
24229-25L-R:4548173233628
24229-18L-R:
24229-30KG-R-D:
24229-10L-R-D:
24229-6X1L-R-D:
24229-7L-R:4548173233673
24229S-200L-R:
24229-2.5L-GL-R:4548173233598
24229-4X2.5L-R:4548173233659
24229-VAR-R:
24229-30KG-R:4548173233635
24229-10X20KG-R:4548173233550
24229-2.5L-GL-R-D:
24229-144X2.5L-R:4548173233567
24229-2.5L-R:4548173233604
24229-1L-R:4548173233581
24229-144X2.5L-R-D:
24229S-20KG-R:
24229-6X1L-R:4548173233666
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Robert E Schwartz et al.
The Journal of clinical investigation, 109(10), 1291-1302 (2002-05-22)
We have derived from normal human, mouse, and rat postnatal bone marrow primitive, multipotent adult progenitor cells (MAPCs) that can differentiate into most mesodermal cells and neuroectodermal cells in vitro and into all embryonic lineages in vivo. Here, we show
Emer P Reeves et al.
Mycopathologia, 158(1), 73-79 (2004-10-19)
Aspergillus fumigatus is a pathogenic fungus capable of causing both allergic lung disease and invasive aspergillosis, a serious, life-threatening condition in neutropenic patients. Aspergilli express an array of mycotoxins and enzymes which may facilitate fungal colonisation of host tissue. In
Electrocatalysis by ad-atoms: Part II. Enhancement of the oxidation of methanol on platinum by ruthenium ad-atoms.
Watanabe MA and Motoo S.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 60(3), 267-273 (1975)
The conversion of methanol and other O-compounds to hydrocarbons over zeolite catalysts.
Chang CD and Silvestri AJ.
J. Catal., 47(2), 249-259 (1977)
Hsiao-Ning Huang et al.
Stem cell research, 12(2), 338-353 (2013-12-25)
Human embryonic stem cells (hESCs) are functionally unique for their self-renewal ability and pluripotency, but the molecular mechanisms giving rise to these properties are not fully understood. hESCs can differentiate into embryoid bodies (EBs) containing ectoderm, mesoderm, and endoderm. In