Merck
239208
Sigma-Aldrich
塩化カドミウム ヘミ(五水和物)
ACS reagent, 79.5-81.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdCl2·21/2H2O
CAS番号:
分子量:
228.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
79.5-81.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder or chunks
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
6.3 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 656 °C)
アッセイ
79.5-81.0%
フォーム
powder or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cadmium
不純物
≤0.005% insolubles
微量陰イオン
NO3- and NO2-: ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.02%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.05%
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cd]Cl.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/2Cd.4ClH.5H2O/h;;4*1H;5*1H2/q2*+2;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
DZVRGWYMCGLNKJ-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239208-BULK:
239208-VAR:
239208-100G:4548173122571
239208-2.5KG:4548173122588
239208-500G:4548173122595
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jose M Alvarez-Suarez et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 48(8-9), 2490-2499 (2010-06-19)
Several monofloral Cuban honeys were analyzed to determine their total phenolic, flavonoid, ascorbic acid, amino acid, protein and carotenoid contents as well as their radical-scavenging activity and antimicrobial capacities. The total phenolic, flavonoid and carotenoid contents varied considerably, and the
Sulivan Jouanneau et al.
Environmental science & technology, 46(21), 11979-11987 (2012-09-20)
In this study, we compared two bacterial biosensors designed for the environmental monitoring of metals: Lumisens III and Lumisens IV. These two biosensors are based on the same bacterial sensors (inducible or constitutive bacterial strains) but with a different conservation