Merck
232084
Sigma-Aldrich
モリブデン酸
≥85.0% MoO3 basis, ACS reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
蒸気密度
6.2 (vs air)
アッセイ
≥85.0% MoO3 basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
不純物
≤0.01% insol. dil. NH4OH
溶解性
water: insoluble
密度
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.2%
微量陽イオン
heavy metals: ≤0.003%
SMILES記法
O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
InChI Key
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モリブデン酸は三酸化モリブデンの水和物です。合成Froehde試薬に使用されます。
アプリケーション
モリブデン酸は以下の用途に使用できます:
  • アルデヒド、マロノニトリル、および4-ヒドロキシクマリンの縮合によりピラノ[2,3-c]クロメン誘導体を合成するためのシリカ担持モリブデン酸触媒の調製。
  • オピオイドなどのアルカロイドを仮同定するためのFroehde試薬の合成。
  • MoSe2の調製時のモリブデン源として。
その他情報
主にモリブデン酸アンモニウムから構成されています
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232084-100G:4548173927961
232084-5G:
232084-500G:4548173927978
232084-VAR:
232084-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hybrid Fabric/Molybdic Acid Modified Phenolic Resin Composites with Improved Anti-wear Properties.
Yang M, et al.
Tribology Transactions (2015)
Made by molybdenum.
Lennartson A.
Nature Chemistry, 6(8), 746-746 (2014)
Effect of high-temperature shock-wave compression on few-layer MoS2, WS2 and MoSe2.
Vasu K, et al.
Chemical Physics Letters, 582, 105-109 (2013)