詳細
AW Standard Super Cel® NF is a filter aid derived from diatomaceous earth.
アプリケーション
ほとんどのろ過に適します。
品質
有機物不含
調製ノート
酸洗浄済み
法的情報
Super Cel is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221791-BULK:
221791-VAR:
221791-250G:4548173981857
221791-1KG:4548173981840