Merck
216763
Sigma-Aldrich
過酸化水素 溶液
greener alternative
contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, ACS reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O2
CAS番号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1 (vs air)
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
29.0-32.0% (ACS specification)
形状
liquid
品質
stabilized
反応適合性
reagent type: oxidant
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
30 wt. % in H2O
不純物
≤0.0006 meq/g Titr. acid
蒸発残留物質
≤0.002%
APHA: ≤10
pH
3-4 (30% in hydrogen peroxide)
pKa (25 °C)
11.6
密度
1.11 g/cm3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒機能を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
過酸化水素溶液は、一般に漂白剤として使用されます。殺菌特性と殺胞子特性を示します。H2O2は、さまざまな好気性代謝プロセスの反応産物として生成される反応性酸素種です。蛍光法による濃度範囲10-11mol/mLの過酸化水素超微量定量が報告されています。
アプリケーション
1,3-ジカルボニル化合物、アミンおよびアルデヒドからのアミド結合形成、芳香族化合物のハロゲン化、および脱チオアセタール化に使用する環境により配慮した酸化剤。
有機中間体合成のための選択性が高い酸化的モノクロロ化:2-クロロトルエン、2-クロロアニリン、2-クロロフェノールおよび2-クロロ-4-メチルフェノール
過酸化水素溶液は、ナノ構造イニシエーター質量分析(NIMS)チップに使用するシリコンウェハを洗浄する硫酸/過酸化水素混合液である「ピラニア溶液」の調製にも使用されています。
過酸化水素は、次のことを目的とした酸化剤として使用できます:
  • ハロゲン化物非在下で行う末端オレフィンのエポキシ化。
  • 有機溶媒を使用し、ハロゲン化物非在下でシクロヘキセンをアジピン酸に酸化。
過酸化水素溶液は、免疫ブロッティングプロトコールで使用されています。
その他情報
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216763-500ML:4548173117232
216763-100ML-PW:
216763-4L-PW:
216763-BULK:
216763-VAR:
216763-100ML:4548173117218
216763-500ML-PW:
216763-4L:4548173117225
文書ライブラリにアクセスする
Vapor-phase hydrogen peroxide as a surface decontaminant and sterilant.
Klapes NA and Vesley D. O. N. A. L. D.
Applied and Environmental Microbiology, 56(2), 503-506 (1990)
Dolores D Mruk et al.
Spermatogenesis, 1(2), 121-122 (2012-02-10)
Immunoblotting is an analytical technique used by many laboratories to study protein expression. It involves electrophoretic separation of proteins by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), immobilization of these proteins onto a membrane of either nitrocellulose or polyvinylidene difluoride
Changes in bovine enamel after treatment with a 30% hydrogen peroxide bleaching agent.
Hyun-Jin P, et al.
Dental Materials Journal, 23(4), 517-521 (2004)
A "green" route to adipic acid: Direct oxidation of cyclohexenes with 30 percent hydrogen peroxide.
Sato K, et al.
Science, 281(5383), 1646-1647 (1998)
Nanostructure-initiator mass spectrometry: a protocol for preparing and applying NIMS surfaces for high-sensitivity mass analysis.
Woo HK, et al.
Nature Protocols, 3(8), 1341-1349 (2008)