Merck
216305
Sigma-Aldrich
シアン化銅(I)
99%
別名:
シアン化第一銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuCN
CAS番号:
分子量:
89.56
Beilstein:
3587244
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
474 °C (lit.)
密度
2.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]C#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;
InChI Key
DULSAGLWMRMKCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
さまざまなジアミン-CuCN錯体の合成法として幅広く実用的な、チオ硫酸塩支援合成に適用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,spleen,Bone marrow
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216305-500G:4548173117102
216305-5G:4548173117119
216305-BULK:
216305-100G:4548173117096
216305-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Douglas B Grotjahn et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(20), 5895-5901 (2002-05-16)
Copper(I) cyanide is an important reagent in organic, organometallic, and supramolecular chemistry because of both the copper center and the versatile cyanide ligand. Solid-phase CuCN and many of its derivatives show oligomeric or polymeric structures, a trait shared by other
Virender K Sharma et al.
Environmental science & technology, 39(10), 3849-3854 (2005-06-15)
Copper(Il) cyanide (Cu(CN)4(3-)) in the gold mine industry presentsthe biggest concern in cyanide management because it is much more stable than free cyanide. Cu(CN)4(3-) is highlytoxic to aquatic life; therefore, environmentally friendly techniques are required for the removal of Cu(CN)4(3-)
Fred B. Stocker et al.
Inorganic chemistry, 35(11), 3145-3153 (1996-05-22)
The syntheses and crystal structures of the first cyanide, sulfur mixed ligand copper(I) complexes are reported. The first complex of the family was discovered when (CuCN)(3)(C(6)H(12)N(4))(2) (1) (C(6)H(12)N(4) = hexamethylenetetramine) was treated with aqueous thiourea. The sulfur ligands include thiourea
Fred B. Stocker et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 984-991 (2001-10-24)
A new synthetic procedure developed recently in our laboratories has made possible the synthesis of variety of new complexes of CuCN with diamines. Synthesis was effected by adding the ligand to a solution of CuCN in aqueous sodium thiosulfate. This