グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
7 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 126 °C)
アッセイ
99.9995% trace metals basis
形状
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: mercury
抵抗性
95.8 μΩ-cm, 20°C
不純物
≤5 ppm Nonvolatile matter
色
passes test
bp
356.6 °C (lit.)
mp
−38.87 °C (lit.)
SMILES記法
[Hg]
InChI
1S/Hg
InChI Key
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Voltammetry in Determination of Trace Amounts of Lanthanides-A Review.: Although primarily reviewing methods for lanthanide detection, this paper includes relevant techniques applicable to mercury analysis through voltammetry, suggesting cross-application potential in trace metal detection ( Grabarczyk et al., 2023).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215457-2KG:4548173116839
215457-2KG-LBL:
215457-2KG-PW:
215457-6X2KG:
215457-100G:4548173116822
215457-500G-PW:
215457-500G:4548173116846
215457-BULK:
215457-VAR:
215457-500G-LBL:
試験成績書(COA)