Merck
21074
Sigma-Aldrich
塩化カルシウム
purum, drying agent, dehydrated, granulated, ≥97.0% (KT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaCl2
CAS番号:
分子量:
110.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
drying agent
purum
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0% (KT)
形状
chunks or granules
品質
granulated
不純物
≤3% water
粒径
1-6 mm
mp
772 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Calcium chloride may be used for the preparation of self-supporting β-lactoglobulin gels. It was employed as an electrolyte to investigate the reduction of zirconium dioxide pellets by electro-deoxidation.
注意
粉末や幾分かの黒っぽい灰色の顆粒を含むことがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21074-1KG:
21074-VAR:
21074-BULK:
21074-5KG:
試験成績書(COA)