グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.5%
フォーム
crystalline
不純物
≤1% Li2CO3
pH
12 (0.4 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤500 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
SMILES記法
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13020-VAR:
13020-6X500G:
13020-100G:
13020-6X100G:
13020S-25KG:
13020-500G:
13020-100KG:
13020-BULK:
13020-1KG:
13020-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)