Merck
Z801240
Hellma® aluminum spacer
38mmx12.5mmx8 mm, to fit cells with 2 mm light path into 10 mm cell holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
メーカー/製品名
Hellma 13.102
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)