Merck
Z800635
Hellma® absorption cuvettes, Semi-micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1400 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® quartz
メーカー/製品名
Hellma 117.204-QS
パラメーター
200-2500 nm spectral range
H × W × D
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
1400 μL
パス長
10 mm
詳細
2 polished windows; sealable cells, with ISO thread GL 14 and screw cap with silicone rubber seal, for anaerobic applications, remarks: closed screw cap.
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)