詳細
Aldrichのアブデルハルデン乾燥器は、デザインが改良されており、取り外し可能な乾燥チャンバーの付いた乾燥剤入りフラスコを特長としています。複数の乾燥チャンバーを用いて、メインチャンバー、フラスコ、コンデンサーアセンブリを取り外したり洗浄したりすることなく、数個のサンプルを連続で乾燥することができます。乾燥チャンバーに密封された乾燥済みサンプルは、乾燥ボックスに容易に移動可能であり、不活性大気下でサンプルを除去できます。
乾燥チャンバー(25.5 cm長×25.4 mm内径)、2 mmのガラスストップ栓付き乾燥剤フラスコ、蒸気チャンバー、Allihnコンデンサー、250 mLのフローレンスフラスコを一式とします。
乾燥チャンバー(25.5 cm長×25.4 mm内径)、2 mmのガラスストップ栓付き乾燥剤フラスコ、蒸気チャンバー、Allihnコンデンサー、250 mLのフローレンスフラスコを一式とします。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)