Y0001832
イリノテカン 一塩酸塩 三水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Irinotecan monohydrochloride trihydrate, [1,4′-Bipiperidine]-1′-carboxylic acid (S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester monohydrochloride trihydrate
About This Item
おすすめの製品
APIファミリー
irinotecan
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].N21Cc3c(nc5c(c3CC)cc(cc5)OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)C2=CC4=C(COC(=O)[C@]4(O)CC)C1=O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/C33H38N4O6.ClH.3H2O/c1-3-22-23-16-21(43-32(40)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26-25(30(37)38)19-42-31(39)33(26,41)4-2;;;;/h8-9,16-17,20,41H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3;1H;3*1H2/t33-;;;;/m0..../s1
InChI Key
KLEAIHJJLUAXIQ-JDRGBKBRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
包装
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック