APIファミリー
buserelin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cnc(c1)C[C@H](NC(=O)[C@H]6NC(=O)CC6)C(=O)N[C@@H](Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)N[C@H](COC(C)(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N/[H])\N)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)NCC.OC(=O)C
InChI
1S/C60H86N16O13.C2H4O2/c1-7-64-57(87)48-15-11-23-76(48)58(88)41(14-10-22-65-59(61)62)69-51(81)42(24-33(2)3)70-56(86)47(31-89-60(4,5)6)75-52(82)43(25-34-16-18-37(78)19-17-34)71-55(85)46(30-77)74-53(83)44(26-35-28-66-39-13-9-8-12-38(35)39)72-54(84)45(27-36-29-63-32-67-36)73-50(80)40-20-21-49(79)68-40;1-2(3)4/h8-9,12-13,16-19,28-29,32-33,40-48,66,77-78H,7,10-11,14-15,20-27,30-31H2,1-6H3,(H,63,67)(H,64,87)(H,68,79)(H,69,81)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,84)(H,73,80)(H,74,83)(H,75,82)(H4,61,62,65);1H3,(H,3,4)/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47+,48-;/m0./s1
InChI Key
PYMDEDHDQYLBRT-DRIHCAFSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)