Merck
Y0001626
Ziprasidone mesylate trihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25ClN4O4S2 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
563.09
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ziprasidone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C21H21ClN4OS.CH4O3S.3H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;1-5(2,3)4;;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H3,(H,2,3,4);3*1H2
InChI Key
WLQZEFFFIUHSJB-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Ziprasidone mesylate trihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ziprasidone malate, a new trimorphic salt with improved aqueous solubility.
Portell A, et al.
CrystEngComm, 11(5), 791-795 (2009)