Merck
F0120010
2-(アミノメチル)ピペリジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(RS)-1-(ピペリジン-2-イル)メタンアミン, 2-ピペリジンメタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flecainide
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.4854
密度
0.9406 g/mL at 25 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
InChI Key
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
可逆的アミナール生成の反応物質
以下の合成の反応物質です。
  • 環化N-複素環カルベン配位子
  • ムスカリンM3受容体アンタゴニスト
  • 選択的5-ht5A受容体アンタゴニスト
  • 白金(II)三元錯体
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
154.9 °F
引火点(℃)
68.3 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
F0120010:
F0120010-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)