Merck
Y0001410
フシジン酸 ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
フシジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C31H47O6Na
CAS番号:
分子量:
538.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium fusidate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)C1CC[C@@]3(C)C2[C@H](O)CC4\C([C@H](C[C@]34C)OC(C)=O)=C(/CC\C=C(\C)C)C([O-])=O
InChI
1S/C31H48O6.Na/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32;/h9,18,21-25,27,33-34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/b26-20-;/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27-,29-,30-,31-;/m0./s1
InChI Key
HJHVQCXHVMGZNC-JCJNLNMISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sodium fusidate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
膵島細胞の一酸化窒素による溶解を抑制します。伸長因子Gのリボソ-ム依存的活性の阻害とペプチジルtRNAの転移の阻害により、原核生物のタンパク質合成を阻害します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Topical antibiotics in the treatment of superficial skin infections in general practice?a comparison of mupirocin with sodium fusidate.
White D G, et al.
The Journal of Infection, 18(3), 221-229 (1989)
Determination of fusidic acid and sodium fusidate in pharmaceutical dosage forms by first-derivative ultraviolet spectrophotometry.
Hassan S M, et al.
Analyst, 112(10), 1459-1461 (1987)
Saleem Shaikh et al.
Journal of chromatographic science, 47(2), 178-183 (2009-02-19)
A simple, specific, and precise high-performance liquid chromatographic method is developed and validated for the simultaneous determination of chlorocresol (CC), mometasone furoate (MF), and fusidic acid (FA) in a cream formulation. The isocratic mobile phase consists of 1.5% w/v aqueous
Katharina Wittmann et al.
Tissue engineering. Part A, 21(7-8), 1343-1353 (2015-01-21)
The development of vascularized and functional adipose tissue substitutes is required to improve soft tissue augmentation. In this study, vascularized adipose tissue constructs were generated using uncultured cells from the stromal-vascular fraction (SVF) of adipose tissue as an alternative cell