Merck
Y0001397
(±)-カンファー-10-スルホン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(±)-β-カンファースルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O4S
CAS番号:
分子量:
232.30
Beilstein:
3205973
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
voriconazole
メーカー/製品名
EDQM
mp
199-201 °C (dec.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
InChI Key
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Voriconazole impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001397-1EA:
Y0001397:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)