Merck
Y0001123
システム適合性用トルナフタート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
トルナフタート, メチル-(3-メチルフェニル)カルバモチオ酸 O-2-ナフチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17NOS
CAS番号:
分子量:
307.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tolnaftate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
InChI Key
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tolnaftate for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anja Grabke et al.
Phytopathology, 104(4), 396-402 (2013-10-26)
Gray mold, caused by the fungal pathogen Botrytis cinerea, is one of the most destructive diseases of strawberry. Control of the disease in commercial fields is largely dependent on the application of fungicides, including the dicarboximide iprodione. Single-spore isolates were